36514
Terbumeton-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Amino-4-tert-butylamino-6-methoxy-1,3,5-triazine, Desethylterbumetone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=NC(OC)=NC(NC(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C8H15N5O/c1-4-5(2)10-7-11-6(9)12-8(13-7)14-3/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
Clé InChI
FUNDQXLDYFURSA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable