36236
(−)-Curcumol
analytical standard
Synonyme(s) :
(3S,3aS,5S,6R,8aS)-Octahydro-3-methyl-8-methylene-5-(1-methylethyl)-6H-3a,6-epoxyazulen-6-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1C[C@@]23O[C@]1(O)CC(=C)[C@@H]2CC[C@@H]3C
InChI
1S/C15H24O2/c1-9(2)13-8-14-11(4)5-6-12(14)10(3)7-15(13,16)17-14/h9,11-13,16H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12-,13-,14-,15+/m0/s1
Clé InChI
QRMPRVXWPCLVNI-YYFQZIEXSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable