36192
Phenmedipham
PESTANAL®, analytical standard
107,00 $
About This Item
107,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
InChI
1S/C16H16N2O4/c1-11-5-3-6-12(9-11)18-16(20)22-14-8-4-7-13(10-14)17-15(19)21-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
IDOWTHOLJBTAFI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves