Documents
35516
Supelco
Patulin-13C7 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-13C7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C7H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
~25 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13CH]1O[13CH2][13CH]=[13C]2O[13C](=O)[13CH]=[13C]12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
ZRWPUFFVAOMMNM-BNUYUSEDSA-N
Description générale
Patulin-13C7 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Patulin
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Remarque sur l'analyse
purity : ≥95.5% (HPLC)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)