Principaux documents
34765
Sigma-Aldrich
Di-n-butylmagnesium solution
~0.75 M in diethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.53
Beilstein:
3535184
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
~0.75 M in diethyl ether
Densité
0.749 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for preparing other symmetrical magnesium compounds R2Mg
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
P.E. Eaton et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8016-8016 (1989)
A.W. Duff et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 293, 271-271 (1985)