Principaux documents
34762BC
Millipore
Assurance® GDS Listeria Positive Control
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Synonyme(s) :
Positive Control for PCR
About This Item
Code UNSPSC :
41116135
Nomenclature NACRES :
NA.85
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
GDS Positive Control for Listeria, BioControl, For use with GDS Listeria
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Conditionnement
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 34762-250
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with BioControl GDS
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Description générale
GDS Positive Control for Listeria is used with GDS Listeria Tq assays, which are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Listeria in food and environmental samples.
Application
GDS Positive Control for Listeria is used for confirmation of Listeria spp. detection in Assurance® GDS assays.
Composants
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Méthode d'analyse
PCR
Informations légales
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable