Principaux documents
34569
Supelco
Propachlor-(isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-isopropyl-d7-acetanilide, N-Isopropyl-d7-N-phenyl-chloroacetamide, Propachlor-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11D7H7ClNO
Poids moléculaire :
218.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Chaîne SMILES 
ClCC(N(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H14ClNO/c1-9(2)13(11(14)8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,9D
Clé InChI
MFOUDYKPLGXPGO-SCENNGIESA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable