Key Documents
34551
Supelco
Dichlorprop-isooctyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,4-DP isooctyl ester, Dichlorprop-isooctyl ester, Isooctyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H24Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.28
Numéro CE :
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
InChI
1S/C17H24Cl2O3/c1-4-5-6-7-8-12(2)21-17(20)13(3)22-16-10-9-14(18)11-15(16)19/h9-13H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
RQRUQMZZBOQUNB-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable