34523
Linuron-(méthyl-d3, méthoxy-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dichlorophényl)-1-méthoxy-d3-1-méthyl-d3-urée, Linuron-d6
721,00 $
About This Item
721,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1)N(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
Clé InChI
XKJMBINCVNINCA-WFGJKAKNSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable