Principaux documents
34513
Supelco
Etofenprox-(ethoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-(4-Ethoxy-d5-phenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether, Etofenprox-d5
10 MG
531,00 $
531,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
531,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25D5H23O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
531,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(COCC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1)(C)C3=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C3
InChI
1S/C25H28O3/c1-4-27-22-15-13-21(14-16-22)25(2,3)19-26-18-20-9-8-12-24(17-20)28-23-10-6-5-7-11-23/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3/i1D3,4D2
Clé InChI
YREQHYQNNWYQCJ-SGEUAGPISA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable