Principaux documents
34509
Supelco
Monuron-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N′-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea
10 MG
895,00 $
895,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
895,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9D6H5ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
895,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=C(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
InChI
1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3
Clé InChI
BMLIZLVNXIYGCK-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Betty Chaumet et al.
Ecotoxicology (London, England), 29(2), 185-195 (2020-01-24)
Variations of temperature and photoperiod throughout different seasons can affect aquatic communities such as biofilms. Biofilms, generally present at the base of trophic chains in freshwaters, are also subject to organic contamination, and are especially affected by herbicides. Many studies