Principaux documents
34508
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS40348
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]propylamine, N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14Cl3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.59
Beilstein:
6401835
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
ClC1=C(OCCNCCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C11H14Cl3NO/c1-2-3-15-4-5-16-11-9(13)6-8(12)7-10(11)14/h6-7,15H,2-5H2,1H3
Clé InChI
CLFQSOIBYICELN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable