34308
2,3,5-Trimethylphenol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Isopseudocumenol
About This Item
Qualité
analytical standard
Pression de vapeur
9.75 mmHg ( 60 °C)
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
230-231 °C (lit.)
Pf
92-95 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
Clé InChI
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges