Documents
34189
Supelco
Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
C6D4(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
Point d'ébullition
282 °C (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clé InChI
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)