34143
Fumonisin Mixture
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2), analytical standard
645,00 $
About This Item
645,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Fumonisin mixture may be used as an analytical reference standard for the determination of fumonisin B1 and B2 in feed samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[2]
Remarque sur l'analyse
≥97.0% (HPLC) Fumonisin B1
≥94.0% (HPLC) Fumonisin B2
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F
Point d'éclair (°C)
6 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.