34105
PCB No 149
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2′,3,4′,5′,6-Hexachlorobiphenyl, 2,2′,3,4′,5′,6-PCB
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-6-1-2-7(14)12(18)11(6)5-3-9(16)10(17)4-8(5)15/h1-4H
Clé InChI
LKHLFUVHHXCNJH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable