34041
Orbifloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-Cyclopropyl-5,6,8-trifluoro-1,4-dihydro-7-(cis-3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, Orbax
202,00 $
About This Item
202,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CN(C[C@H](C)N1)c2c(F)c(F)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C19H20F3N3O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-14(21)13(20)12-16(15(17)22)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
Clé InChI
QIPQASLPWJVQMH-DTORHVGOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3