Principaux documents
33910
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethylene
purum, cis+trans, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Acetylene dibromide
About This Item
Formule linéaire :
BrCH=CHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.85
Numéro Beilstein :
1719351
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.542
Point d'ébullition
107-110 °C (lit.)
Densité
2.27 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br\C=C\Br
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable