Documents
33842
Supelco
HT-2 Toxin-13C22 solution
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C22H32O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.32
Numéro CE :
Code UNSPSC :
85151701
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Disponibilité
not available in USA
Concentration
25 μg/mL in acetonitrile
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Changement de masse
M+22
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C](=O)O[13C@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH2]O[13C]([13CH3])=O)[13C@H](O[13C@@H]3[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C]2([13CH3])[13C]34[13CH2]O4)[13CH]=[13C]1[13CH3]
Description générale
Certan Vial
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)