Principaux documents
337897
Sigma-Aldrich
Mercury(II) acetate
97%
Synonyme(s) :
Mercuric acetate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)2Hg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.68
Numéro Beilstein :
3563831
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
97%
Pf
179-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges