Principaux documents
33652
Supelco
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one
analytical standard
Synonyme(s) :
ITX-d7
10 MG
721,00 $
721,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
721,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16D7H7OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
721,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D
Clé InChI
KTALPKYXQZGAEG-SVMCCORHSA-N
Application
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one may be used as an internal standard for the analysis of UV ink photoinitiators in packaged food using QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method followed by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Analysis of UV ink photoinitiators in packaged food by fast liquid chromatography at sub-ambient temperature coupled to tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala H, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(3), 459-466 (2011)