33252
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2 diethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenoxy-3,5-d2]-ethoxy}-ethanol, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-d2 (ring-3,5-d2), 363-NP2EO-D2
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
1 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]c1cc(OCCOCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6D,7D
Clé InChI
MXEUZASFOXCTSR-QFIQSOQBSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.