32874
Chlorimuron ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(Cl)cc(OC)n2
InChI
1S/C15H15ClN4O6S/c1-3-26-13(21)9-6-4-5-7-10(9)27(23,24)20-15(22)19-14-17-11(16)8-12(18-14)25-2/h4-8H,3H2,1-2H3,(H2,17,18,19,20,22)
Clé InChI
NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?