32741
3,3′-Diaminobenzidine
purum, ≥98.0% (CHN)
Synonyme(s) :
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (CHN)
Forme
solid
Pf
173-176 °C
175-177 °C (lit.)
Solubilité
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Clé InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable