32737
Oxibendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl (5-propoxy-d7-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
735,00 $
About This Item
735,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i1D3,3D2,6D2
Clé InChI
RAOCRURYZCVHMG-JOMZKNQJSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges