Principaux documents
32646
Supelco
S-Metolachlor Metabolite NOA 413173
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[((S)-1-Carboxyethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid disodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17NNa2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C([O-])=O)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H19NO6S.2Na/c1-4-11-7-5-6-9(2)13(11)15(10(3)14(17)18)12(16)8-22(19,20)21;;/h5-7,10H,4,8H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t10-;;/m0../s1
Clé InChI
YYDFJGNRSFJICN-XRIOVQLTSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable