Principaux documents
32586
Supelco
Florasulam
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8F3N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
Clé InChI
QZXATCCPQKOEIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Florasulam is a selective triazolopyrimidine sulfonanilide post-emergent herbicide. Its pesticidal mode of action (MOA) is via inhibition of acetolactate synthase (ALS) in plants. ALS is found in the chloroplast where it catalyses branch chained amino acid biosynthesis. Inhibition of ALS results in inhibition of plant cell division, decreased plant growth, and ultimately, plant death.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable