Key Documents
32489
Supelco
Cyclosporin A-13C62 solution
VETRANAL®, 25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C62H111N11O12
Poids moléculaire :
1264.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
25 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Changement de masse
M+62
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13C@@H]1N[13C](=O)[13C@H]([13C@H](O)[13C@H]([13CH3])[13CH2]\[13CH]=[13CH]\[13CH3])N([13CH3])[13C](=O)[13C@H]([13CH]([13CH3])[13CH3])N([13CH3])[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])N([13CH3])[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])N([13CH3])[13C](=O)[13C@@H]([13CH3])N[13C](=O)[13C@H]([13CH3])N[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])N([13CH3])[13C](=O)[13C@@H](N[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])N([13CH3])[13C](=O)[13CH2]N([13CH3])[13C]1=O)[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1,21+1,22+1,23+1,24+1,25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1,31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,37+1,38+1,39+1,40+1,41+1,42+1,43+1,44+1,45+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,52+1,53+1,54+1,55+1,56+1,57+1,58+1,59+1,60+1,61+1,62+1
Clé InChI
PMATZTZNYRCHOR-GCHSCARRSA-N
Description générale
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup