Principaux documents
32391
Supelco
Flucarbazone sodium
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Flucarbazone sodium salt, 4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-(2-trifluoromethoxyphenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10F3N4NaO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.28
Code UNSPSC :
12352202
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
InChI
1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1
Clé InChI
UOUXAYAIONPXDH-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable