Principaux documents
32377
Supelco
erythro-Isoxsuprine-(phenoxy-13C6) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(1SR)1-methyl-2-phenoxy-13C6-ethylamino]propan-1-ol hydrochloride, (1RS,2SR,1′SR)-1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1′-methyl-2′-phenoxy-13C6-ethylamino)-1-propanol hydrochloride, mixture of enantiomers, erythro-Isoxsuprine-13C6 hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C12H23NO3 · HCl
Poids moléculaire :
343.80
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable