Principaux documents
32356
Supelco
Hydroxyfenbendazole-(methyl-d3) monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-[6-[(4-Hydroxyphenyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl-d3 ester monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15D3H10N3O3S · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(C=C1)=CC=C1SC2=CC=C(NC(NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=N3)C3=C2.O
InChI
1S/C15H13N3O3S.H2O/c1-21-15(20)18-14-16-12-7-6-11(8-13(12)17-14)22-10-4-2-9(19)3-5-10;/h2-8,19H,1H3,(H2,16,17,18,20);1H2/i1D3;
Clé InChI
JFFKWYDCSIKODM-NIIDSAIPSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable