Principaux documents
32189
Supelco
Ipronidazole-OH-(N-methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[1-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazol-2-yl]propan-2-ol, Hydroxy-ipronidazole-d3, IPZOH-d3
10 MG
981,00 $
981,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
981,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7D3H8N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
981,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)(O)C1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3/i3D3
Clé InChI
DTHPMNDYKOSVFR-HPRDVNIFSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable