Key Documents
320692
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethyloxacarbocyanine iodide
98%
Synonyme(s) :
3-Methyl-2-(3-[3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl)-benzoxazolium iodide, 3-Methyl-2-[3-(3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17IN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
262 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
Chaîne SMILES 
[I-].CN1C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3C