MilliporeSigma
Passer à
32002
5,5-Diéthylbarbiturate de sodium
purum, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Acide 5,5-diéthylbarbiturique sodium salt, Barbital de sodium, Barbitone, Véronal sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
977,00 $
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 290,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11N2NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.17
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-613-9
Beilstein/REAXYS Number:
3921202
MDL number:
977,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder or crystals
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
GC/MS: suitable, HPLC: suitable, activity assay: suitable
color
colorless
pH
9.0-10.5
mp
>287.1 °C (> 548.8 °F)
solubility
water: soluble 103.1 g/L at 20 °C (68 °F)
density
1.418 g/cm3 at 20 °C ( 68 °F)
suitability
suitable for microbiology, suitable for molecular biology
application(s)
cell analysis
SMILES string
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
General description
Le 5,5-diéthylbarbiturate de sodium, aussi connu sous le nom de barbital sodique, est un barbiturate à action prolongée capable, à forte dose, de limiter différents processus métaboliques. Cet acide faible est énormément utilisé dans les domaines scientifiques, en particulier comme solution tampon dans les expériences de biochimie et de biologie en raison de ses capacités de tamponnage. Il est particulièrement bien adapté aux scénarios nécessitant un pouvoir tampon réduit sans compromettre la stabilité du pH. Cet effet tampon est assuré par l'équilibre entre l'acide et son anion correspondant, qui stabilise efficacement le pH dans la plage souhaitée. Le 5,5-diéthylbarbiturate de sodium pourrait par ailleurs trouver de potentielles applications dans la recherche histologique et biochimique, notamment dans les essais enzymatiques, la coloration des structures cellulaires et l'électrophorèse.
Application
Le 5,5-diéthylbarbiturate de sodium a été utilisé dans le tampon de Michaelis, une solution tampon courante qui aide à maintenir des conditions idéales pour les analyses histologiques et histopathologiques. Il sert aussi de tampon biologique en immunoélectrophorèse, dans les essais hémolytiques et dans les solutions fixatrices.
Biochem/physiol Actions
Sédatif/hypnotique
Features and Benefits
  • Produit pouvant être utilisé en électrophorèse et dans les essais enzymatiques.
  • Produit de grande pureté convenant aux applications de recherche.
  • Constituant du tampon de Michaelis.
Other Notes
Ce produit est exclusivement réservé aux travaux de recherche, il n'est pas destiné à la consommation humaine.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Disclaimer
Substance psychoactive. L'achat de ce produit peut nécessiter une approbation réglementaire. Respecter la réglementation en vigueur. Consommer ce produit de manière responsable.
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,5-Diéthylbarbiturate de sodium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Nervous system, Respiratory system
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves