Principaux documents
31717
Supelco
Triflusulfuron-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl 2-[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylaminocarbonylaminosulfonyl]-3-methylbenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19F3N6O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.43
Beilstein:
8171352
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OCC(F)(F)F)nc(n2)N(C)C
InChI
1S/C17H19F3N6O6S/c1-9-6-5-7-10(12(27)31-4)11(9)33(29,30)25-15(28)22-13-21-14(26(2)3)24-16(23-13)32-8-17(18,19)20/h5-7H,8H2,1-4H3,(H2,21,22,23,24,25,28)
Clé InChI
IMEVJVISCHQJRM-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1