31715
Hexachloroethane
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Perchloroethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
8.16 (vs air)
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
183-185 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
Clé InChI
VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges