31244
2,4-DB-methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl 4-(2,4-dichlorophenoxy)butyrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C11H12Cl2O3/c1-15-11(14)3-2-6-16-10-5-4-8(12)7-9(10)13/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
NKXSNMCGZZWMMW-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)