Principaux documents
31209
Supelco
Tolclofos-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O-(2,6-Dichloro-4-methylphenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate
250 MG
110,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
110,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11Cl2O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.13
Beilstein:
2136521
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COP(=S)(OC)Oc1c(Cl)cc(C)cc1Cl
InChI
1S/C9H11Cl2O3PS/c1-6-4-7(10)9(8(11)5-6)14-15(16,12-2)13-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
OBZIQQJJIKNWNO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Tolclofos-methyl is a fungicide, effective in controlling Rhizoctonia solani andCorticium rolfsii.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tolclofos-methyl may be used as a reference standard for the determination of the analyte in fruits and vegetables using atmospheric pressure gas chromatography quadrupole-time-of-flight mass spectrometry.[2]
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Simultaneous determination of organophosphorus pesticides in fruits and vegetables using atmospheric pressure gas chromatography quadrupole-time-of-flight mass spectrometry.
Cheng Z, et al.
Food Chemistry, 231, 365-373 (2017)
Mode of antifungal action of a new fungicide, tolclofos-methyl.
Mode of Action, Metabolism and Toxicology, 153-157 (1983)