Principaux documents
309125
Sigma-Aldrich
Barium peroxide
−325 mesh, 95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
BaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
eCl@ss :
38110504
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
Clé InChI
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges