Documents
30884
Supelco
Pigment Yellow 3
analytical standard
Synonyme(s) :
2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide, 2-[2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12Cl2N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.20
Numéro C.I. (Colour Index):
11710
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C(C)C(C(NC1=CC=CC=C1Cl)=O)/N=N/C2=C([N+]([O-])=O)C=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C16H12Cl2N4O4/c1-9(23)15(16(24)19-12-5-3-2-4-11(12)18)21-20-13-7-6-10(17)8-14(13)22(25)26/h2-8,15H,1H3,(H,19,24)/b21-20+
Clé InChI
QTSNFLIDNYOATQ-QZQOTICOSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)