30648
Diallyl disulfide
analytical standard
Synonyme(s) :
Allyl disulfide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditions de stockage
protect from light
Indice de réfraction
n20/D 1.539-1.543
Densité
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)