30308
Iodic acid
≥99.5% (iodometric)
About This Item
Pureté
≥99.5% (iodometric)
Impuretés
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% iodine (I)
Résidus de calcination
≤0.01% (as SO4)
Traces d'anions
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges