Principaux documents
30194
Supelco
m-Tolualdehyde
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Methylbenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Beilstein:
741964
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
pb
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup