Principaux documents
293024
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-1-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Pf
217 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COc1ccc2[nH]c3C(NCCc3c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-18-7-2-3-10-9(6-7)8-4-5-14-12(13(16)17)11(8)15-10/h2-3,6,12,14-15H,4-5H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
GHEBCEHFQAHKRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable