Principaux documents
29285
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Beilstein:
2935070
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
Indice de réfraction
n20/D 1.463
pb
177-178 °C (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
Autres remarques
Auxiliaire chiral; utilisé pour la préparation des polyméthacrylamides chiraux, qui sont employés comme phases stationnaires dans la résolution en chromatographie liquide des amides racémiques ; préparation de polyamides lié à la silice stables à la pression pour l′HPLC
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
G. Blaschke et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 98, 808-808 (1986)
G. Blaschke
Journal of Liquid Chromatography, 9, 341-341 (1986)