Principaux documents
284912
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine 101 hydrate
Dye content ~95 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H30N2O7S2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
606.71 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, ~95%
λmax
576 nm
Chaîne SMILES 
O.OS(=O)(=O)c1ccc(c(c1)S([O-])(=O)=O)C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78
InChI
1S/C31H30N2O7S2.H2O/c34-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-32-13-3-7-22(28(18)32)30(24)40-31-23-8-4-14-33-12-2-6-19(29(23)33)16-25(27)31;/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,34,35,36,37,38,39);1H2
Clé InChI
JFDOOLXVXSTXQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable as laser dye
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable