Principaux documents
28078
Supelco
9,11-Didehydrooestriol
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Estra-1,3,5,9(11)-tétraene-3,16α,17β-triol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCc3cc(O)ccc3C1=CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
Clé InChI
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges