27475
(+)-β-Citronellene
analytical standard
Synonyme(s) :
(S)-(+)-3,7-Dimethyl-1,6-octadiene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +10±1°, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.437
pb
154-155 °C (lit.)
Densité
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7,10H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
FUDNBFMOXDUIIE-SNVBAGLBSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup