Principaux documents
27420
Sigma-Aldrich
Citraconic acid
purum, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Methylmaleic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(CO2H)=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.10
Numéro Beilstein :
1722679
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥99.0% (T)
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
88-94 °C (lit.)
91-95 °C
Chaîne SMILES 
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
Clé InChI
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Robert Ludmerczki et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(51), 11963-11974 (2019-06-30)
Thermal decomposition of citric acid is one of the most common synthesis methods for fluorescent carbon dots; the reaction pathway is, however, quite complex and the details are still far from being understood. For instance, several intermediates form during the