Principaux documents
270172
Supelco
Gel de silice
−200 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
ID de substance PubChem :
Taille des particules
−200 mesh
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Chromatographic grade
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable